Få mere at vide
3,4-Dimethylpyrazol, TRC
Artikelnummer. 30372157
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30372157 25 g
1 options
Artikelnummer. 30372157 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47893025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylpyrazole
CAS 2820-37-3
Molekylær formel C5 H8 N2
Mængde 25 g
Synonym 1H-Pyrazole, 3,4-dimethyl-, Pyrazole, 3,4(or 4,5)-dimethyl- (7CI), Pyrazole, 3,4-dimethyl- (6CI,8CI), 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole, 3,4-Dimethylpyrazole, 4,5-Dimethylpyrazole
InChI formel InChI=1S/C5H8N2/c1-4-3-6-7-5(4)2/h3H,1-2H3,(H,6,7)
SMIL Cc1c[nH]nc1C
IUPAC navn 3,4-dimethyl-1H-pyrazol
Molekylvægt (g/mol) 96.13
Formel vægt 96.0687