Få mere at vide
3,4-Dimethylpyrazolphosphat, TRC
Artikelnummer. 30136446
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136446 5 g
30135571 10 g
17982375 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136446 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4789605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 202842-98-6
Molekylær formel C5 H8 N2 . H3 O4 P
Molekylvægt (g/mol) 194.13
Synonym 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate, 1H-Pyrazole, 3,4-dimethyl-, phosphate (1:1), 3,4-Dimethyl-1H-pyrazolium dihydrogen phosphate, 3,4-Dimethylpyrazole phosphate, DMPP, DMPP (nitrification inhibitor), Entec
IUPAC navn 3,4-dimethyl-1H-pyrazol; Fosforsyre
SMIL Cc1c[nH]nc1C.OP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate
Analyt- eller komponentnavne 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C5H8N2.H3O4P/c1-4-3-6-7-5(4)2;1-5(2,3)4/h3H,1-2H3,(H,6,7);(H3,1,2,3,4)
Løsningstype Fedt
Industry Type Farmaceutisk
Mængde 5 g
Formel vægt 194.0456