Få mere at vide
3,4-Dimethylpyrazole Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2.H3O4P/c1-4-3-6-7-5(4)2;1-5(2,3)4/h3H,1-2H3,(H,6,7);(H3,1,2,3,4) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 194.0456 |