Få mere at vide
3,4-Dimethylphenylhydrazine Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3,4-Dimethylphenyl)hydrazine Hydrochloride |
| CAS | 60481-51-8 |
| Molekylær formel | C8 H12 N2 . Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Hydrazine, (3,4-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), Hydrazine, (3,4-dimethylphenyl)-, monohydrochloride (9CI), 3,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride, N-(3,4-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, SB-710620-A, Eltrombopag Stage 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2.ClH/c1-6-3-4-8(10-9)5-7(6)2;/h3-5,10H,9H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.Cc1ccc(NN)cc1C |
| IUPAC navn | (3,4-dimethylphenyl)hydrazine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.66 |
| Formel vægt | 172.0767 |