Få mere at vide
3,4-dimethylphenylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439953
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439953 10 g 10g
11449953 50 g 50g
11459953 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439953 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13027.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60481-51-8 | C8H13ClN2 | 172.656 g/mol
3,4-dimethylphenylhydrazinhydrochlorid, anvendes som en reaktant med ethyl-3-ethoxy-2-ethoxycarbonylprop-2-enoat til fremstilling af 2-(3,4-dimethyl-phenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-carboxylsyreethylester. Denne reaktion vil kræve reagens K2CO3 og menstruationen ethanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-dimethylphenylhydrazinhydrochlorid, bruges som en reaktant med ethyl-3-ethoxy-2-ethoxycarbonylprop-2-enoat til fremstilling af 2-(3,4-dimethyl-phenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-carboxylsyreethylester. Denne reaktion vil kræve reagens K2CO3 og menstruationen ethanol.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60481-51-8
Molekylær formel C8H13ClN2
Molekylvægt (g/mol) 172.656
MDL nummer MFCD00052270
InChI nøgle YYMIOVAEQIEPET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 3,4-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-3,4-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 3,4-dimethylphenyl-, monohydrochloride, 4-hydrazino-o-xylene hydrochloride, 3,4-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride 1:x, hydrazine, 3,4-dimethylphenyl-, hydrochloride, 3,4-dimethylphenyl diazane hydrochloride, pubchem7555, 3,4-dimethylphenylhydrazinehydrochloride
PubChem CID 173740
IUPAC navn (3,4-dimethylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)NN)C.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼195°C (decomposition)
Mængde 10 g
Beilstein 6096060
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 172.66
Procent renhed 98%