Få mere at vide
3,4-Dimethylphenylboronsyre, 97%, Kan indeholde varierende mængder af anhydrid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10290273
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10290273 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10290273 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AC35928DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dimethylphenylboronic acid
CAS 55499-43-9
CAS min % 96.0
Farve Hvid til beige
CAS Max % 100.0
Mængde 1 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Pulver
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C8H11BO2
MDL nummer MFCD01009694
Synonym 3,4-dimethylphenyl boronic acid, 3,4-dimethylbenzeneboronic acid, 3,4-dimethylphenyl boranediol, 3,4-dimethylphenylboronicacid, 4-borono-o-xylene, boronic acid, 3,4-dimethylphenyl, pubchem1832, acmc-209lna, 3.4-dimethylbenzeneboronic acid, 3,4-dimethyl phenylboronic acid
InChI nøgle KDVZJKOYSOFXRV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1C)B(O)O
IUPAC navn (3,4-dimethylphenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 149.98
PubChem CID 2734348
Formel vægt 149.98
Procent renhed ≥96.0%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.