Få mere at vide
3,4-dimethylphenyleddikesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
3,4-Dimethylphenyleddikesyre, bruges som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også som et fint kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3,4-Dimethylphenyleddikesyre, bruges som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også som et fint kemisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethylphenylacetic acid |
| Mængde | 5 g |
| Fysisk form | Fast stof |
| Synonym | 2-3,4-dimethylphenyl acetic acid, 3,4-dimethylphenylacetic acid, 3,4-dimethyl-phenyl-acetic acid, 3,4-dimethylphenylaceticacid, 3,4-dimethyphenylacetic acid, 3,4-dimethylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylbenzenacetic acid, pubchem10440, benzeneacetic acid,3,4-dimethyl |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 164.2 |
| Procent renhed | 98% |