Få mere at vide
3,4-dimethylphenyleddikesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459728
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459728 1 g 1g
15469728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63178.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17283-16-8 | C10H11O2 | 163.20 g/mol
3,4-Dimethylphenyleddikesyre, bruges som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også som et fint kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-Dimethylphenyleddikesyre, bruges som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også som et fint kemisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17283-16-8
Molekylær formel C10H11O2
Molekylvægt (g/mol) 163.20
MDL nummer MFCD02664684
InChI nøgle OTTPBKINJOYJGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 296013
IUPAC navn 2-(3,4-dimethylphenyl)eddikesyre
SMIL CC1=CC=C(CC([O-])=O)C=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylphenylacetic acid
Mængde 1 g
Fysisk form Fast stof
Synonym 2-3,4-dimethylphenyl acetic acid, 3,4-dimethylphenylacetic acid, 3,4-dimethyl-phenyl-acetic acid, 3,4-dimethylphenylaceticacid, 3,4-dimethyphenylacetic acid, 3,4-dimethylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylbenzenacetic acid, pubchem10440, benzeneacetic acid,3,4-dimethyl
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 164.2
Procent renhed 98%