Få mere at vide
3,4-Dimethylphenol, TRC
Artikelnummer. 30376361
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30376361 1 g
1 options
Artikelnummer. 30376361 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4658501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylphenol
CAS 95-65-8
Molekylær formel C8 H10 O
Mængde 1 g
Synonym 3,4-Dimethylphenol, Phenol, 3,4-dimethyl-, 3,4-Xylenol (8CI), 3,4-Dimethylphenol, 1,3,4-Xylenol, 1-Hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-DMP, 4,5-Dimethylphenol, 4-Hydroxy-1,2-dimethylbenzene, NSC 1549
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
SMIL Cc1ccc(O)cc1C
IUPAC navn 3,4-dimethylphenol
Molekylvægt (g/mol) 122.16
Formel vægt 122.0732