Få mere at vide
3,4-dimethylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10386740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10386740 100 g Glasflaske 100g
10530741 500 g Glasflaske 500g
10793455 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10386740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116581000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-65-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-65-8
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00002304
InChI nøgle YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-xylenol, phenol, 3,4-dimethyl, 4,5-dimethylphenol, 3,4-dimethyl phenol, 1,3,4-xylenol, 4-hydroxy-1,2-dimethylbenzene, 1-hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-phenol, 3,4-dmp, ccris 723
PubChem CID 7249
ChEBI CHEBI:39839
IUPAC navn 3,4-dimethylphenol
SMIL CC1=CC=C(O)C=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dimethylphenol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 63°C to 67°C
Farve Creme til hvid
Tæthed 0.9830g/mL
Kogepunkt 227°C
Flammepunkt 80°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C6H3OH
Mængde 100 g
Beilstein 06, 480
Merck Index 15, 10279
Specifik vægtfylde 0.983
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dimethylphenol