Få mere at vide
Alfa Aesar™ 3,4-Dimethylphenol, 98+%
Artikelnummer. 11483274
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483274 100 g 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11483274 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. A10599.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Applications
3,4-Dimethylphenol, is used as an anti-Infective agents. It has wide applications in the analytical techniques such as Gas Chromatography, Reversed Phase Chromatography, HPLC and UHPLC.
Solubility
Slightly soluble in water. Less than 1 mg/mL at 68° F.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8°C. Light sensitive.Hygroscopic. Incompatible with bases, acid chlorides, acid anhydrides, and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylphenol
CAS 95-65-8
Smeltepunkt 65°C to 68°C
Kogepunkt 227°C
Molekylær formel C8H10O
MDL nummer MFCD00002304
Mængde 100 g
FN nummer UN2261
Beilstein 1099267
Merck Index 14,10082
Synonym 3,4-xylenol, phenol, 3,4-dimethyl, 4,5-dimethylphenol, 3,4-dimethyl phenol, 1,3,4-xylenol, 4-hydroxy-1,2-dimethylbenzene, 1-hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-phenol, 3,4-dmp, ccris 723
InChI nøgle YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(O)C=C1C
IUPAC navn 3,4-dimethylphenol
Molekylvægt (g/mol) 122.17
PubChem CID 7249
ChEBI CHEBI:39839
Formel vægt 122.17
Procent renhed ≥98%