Få mere at vide
3,4-dimethylisoxazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10703643
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10703643 1 g 1g
10120045 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10703643 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB00914DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 19947-75-2
Molekylær formel C5H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 112.132
MDL nummer MFCD00046081
InChI nøgle PYNDWPFZDQONDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-3,4-dimethylisoxazole, 3,4-dimethylisoxazol-5-amine, 5-amino-3,4-dimethyl-isoxazole, 5-isoxazolamine, 3,4-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazol-5-amine, 3,4-dimethyl-5-isoxazolamine, 5-amino-3,4-dimethyl isoxazole, 3,4-dimethylisoxazole-5-ylamine, 3,4-dimethylisoxazol-5-ylamine, pubchem8660
PubChem CID 88317
IUPAC navn 3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-amin
SMIL CC1=C(ON=C1C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dimethylisoxazol-5-amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 112.13
Procent renhed 97%