Få mere at vide
3,4-Dimethylhexane, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13427756 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13427756 1 mL Glass bottle 1ml
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 13427756 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443920010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dimethylhexane
CAS 583-48-2
Tæthed 0.7200g/mL
Kogepunkt 119.0°C
Flammepunkt 6°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H18
Lineær formel CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)CH2CH3
Mængde 1 mL
Specifik vægtfylde 0.72
Synonym hexane, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl hexane, acmc-1aquh, c2h5ch ch3 ch ch3 c2h5, 3,4-dimethylhexane, analytical standard, 3,4-dimethylhexane, mixture of +/-and meso
InChI nøgle RNTWWGNZUXGTAX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC(C)C(C)CC
IUPAC navn 3,4-dimethylhexane
Molekylvægt (g/mol) 114.23
PubChem CID 11412
Formel vægt 114.23
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethylhexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.