Få mere at vide
3,4-Dimethylhexane, 97%
Artikelnummer. 15430388
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430388 5 g 5g
15440388 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15430388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53498.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 583-48-2 | C8H18 | 114.232 g/mol
3,4-dimethylhexan kan bruges til at studere mekanismen for tilsætning af hydrogen til 1-buten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,4-dimethylhexan kan bruges til
at studere mekanismen for tilsætning af hydrogen til 1-buten.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-48-2
Molekylær formel C8H18
Molekylvægt (g/mol) 114.232
MDL nummer MFCD00039927
InChI nøgle RNTWWGNZUXGTAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexane, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl hexane, acmc-1aquh, c2h5ch ch3 ch ch3 c2h5, 3,4-dimethylhexane, analytical standard, 3,4-dimethylhexane, mixture of +/-and meso
PubChem CID 11412
IUPAC navn 3,4-dimethylhexan
SMIL CCC(C)C(C)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylhexane
Tæthed 0.72
Kogepunkt 119°C
Flammepunkt 6°C (43°F)
Brydningsindeks 1.403
Mængde 5 g
FN nummer UN1262
Beilstein 1718744
Formel vægt 114.23
Procent renhed 97%