Få mere at vide
3,4-Dimethylfuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethylfuran |
| CAS | 20843-07-6 |
| Molekylær formel | C6 H8 O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-7-4-6(5)2/h3-4H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cocc1C |
| IUPAC navn | 3,4-dimethylfuran |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.13 |
| Formel vægt | 96.0575 |