Få mere at vide
3,4-Dimethylbenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11489526
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489526 500 g 500g
11469526 25 g 25g
11479526 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19260.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 619-04-5 | C9H10O2 | 150,177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-04-5
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.177
MDL nummer MFCD00002524
InChI nøgle OPVAJFQBSDUNQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-benzoic acid, 1-carboxy-3,4-dimethylbenzene, o-xylene-4-carboxylic acid, 3,4-dimethylbenzoicacid, pubchem14893, 3,4-dimethyl benzoic acid, asym-o-xylylic acid, acmc-1b5p1, 3, 4 dimethyl benzoic acid
PubChem CID 12073
ChEBI CHEBI:64818
IUPAC navn 3,4-dimethylbenzoesyre
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylbenzoic acid
Smeltepunkt 164 °C til 167 °C
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Beilstein 907267
Formel vægt 150.18
Procent renhed 98%