Få mere at vide
3,4-Dimethylbenzoesyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethylbenzoic acid |
| Smeltepunkt | 164 °C til 167 °C |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Beilstein | 907267 |
| Formel vægt | 150.18 |
| Procent renhed | 98% |