Få mere at vide
3,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11446556
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446556 5 g 5g
11456556 25 g 25g
11466556 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24806.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2905-30-8 | C8H9ClO2S | 204.668 g/mol
3,4-dimethylbenzensulfonylchlorid anvendes som mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-dimethylbenzensulfonylchlorid anvendes som mellemprodukt.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, baser, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2905-30-8
Molekylær formel C8H9ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 204.668
MDL nummer MFCD00625742
InChI nøgle DNMQPRPJIWTNAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethylbenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylphenyl chlorosulfone, ksc562m4t, 3,4-dimethylphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethylbenzenesulphonyl chloride, 3,4-dimethyl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 3689743
IUPAC navn 3,4-dimethylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Mængde 5 g
Lugt Acrid
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 204.68
Procent renhed 98%