Få mere at vide
3,4-Dimethylbenzeneboronic acid, 98+%
Artikelnummer. 11368436
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368436 5 g 5g
11358436 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368436 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17461.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55499-43-9 | C8H11BO2 | 149.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55499-43-9
Molekylær formel C8H11BO2
Molekylvægt (g/mol) 149.98
MDL nummer MFCD01009694
InChI nøgle KDVZJKOYSOFXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylphenyl boronic acid, 3,4-dimethylbenzeneboronic acid, 3,4-dimethylphenyl boranediol, 3,4-dimethylphenylboronicacid, 4-borono-o-xylene, boronic acid, 3,4-dimethylphenyl, pubchem1832, acmc-209lna, 3.4-dimethylbenzeneboronic acid, 3,4-dimethyl phenylboronic acid
PubChem CID 2734348
IUPAC navn (3,4-dimethylphenyl)boronsyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1C)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼220°C
Mængde 5 g
Beilstein 2963858
Formel vægt 149.99
Procent renhed ≥98%