Få mere at vide
3,4-Dimethylbenzamide, 98%
Artikelnummer. 11484034
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484034 1 g 1g
11494034 5 g 5g
11404044 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484034 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11995.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5580-33-6 | C9H11NO | 149.193 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5580-33-6
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.193
MDL nummer MFCD00052960
InChI nøgle INGCXEIJXKQPJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21755
IUPAC navn 3,4-dimethylbenzamid
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylbenzamide
Smeltepunkt 101°C to 103°C
Mængde 1 g
Synonym unii-1rmm93929w, benzamide, 3,4-dimethyl, acmc-20anek, 3.4-dimethylbenzamid, benzamide,3,4-dimethyl, benzamide, 3,4-dimethyl-6ci,7ci,8ci,9ci
Formel vægt 149.19
Procent renhed 98%