Få mere at vide
3,4-Dimethylanisole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethylanisole |
| CAS | 4685-47-6 |
| Molekylær formel | C9H12O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Methoxy-1,2-dimethylbenzene, 1,2-Dimethyl-4-methoxybenzene1-Methoxy-3,4-dimethylbenzene, 2-Methyl-4-methoxytoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O/c1-7-4-5-9(10-3)6-8(7)2/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | COc1ccc(C)c(C)c1 |
| IUPAC navn | 4-methoxy-1,2-dimethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.19 |
| Formel vægt | 136.0888 |