Få mere at vide
3,4-Dimethylanisole, 99%
Artikelnummer. 11479747
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479747 50 g 50g
11489747 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22735.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4685-47-6 | C9H12O | 136.194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4685-47-6
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00008396
InChI nøgle LVUBSVWMOWKPDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylanisole, 4-methoxy-1,2-dimethyl-benzene, 4-methoxy-o-xylene, benzene, 4-methoxy-1,2-dimethyl, 3,4-dimethyl anisole, 1,2-dimethyl-4-methoxybenzene, 3,4-dimethylphenyl methyl ether, acmc-20anel, pubchem5361
PubChem CID 78411
IUPAC navn 4-methoxy-1,2-dimethylbenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)OC)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylanisole
Tæthed 0.975
Mængde 50 g
Brydningsindeks 1.5175
Beilstein 2040907
Kogepunkt 200°C to 201°C
Formel vægt 136.19
Procent renhed 99%