Få mere at vide
3,4-Dimethylanilin, TRC
Artikelnummer. 30376217
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376217 5 g
30370820 25 g
30369187 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30376217 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4621855G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-64-7
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
Synonym 3,4-Xylidine (8CI), 3,4-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-3,4-dimethylbenzene, 3,4-Dimethylaminobenzene, 3,4-Dimethylaniline, 3,4-Dimethylphenylamine, 3,4-Xylylamine, 4-Amino-1,2-dimethylbenzene, 4-Amino-o-xylene, NSC 41800, NSC 7099, 3,4-Dimethylaniline, 3,4-Xylidine, 1-Amino-3,4-dimethylbenzene, 3,4-Dimethylaminobenzene, 3,4-Dimethylaniline, 3,4-Dimethylbenzenamine, 3,4-Dimethylphenylamine, 3,4-Xylylamine, 4-Amino-1,2-dimethylbenzene, 4-Amino-o-xylene, NSC 41800, NSC 7099
IUPAC navn 3,4-dimethylanilin
SMIL Cc1ccc(N)cc1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylaniline
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
Formel vægt 121.0891