Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3, 4-Dimethylaniline |
| Smeltepunkt | 49°C to 51°C |
| Navn note | 99.5% |
| CAS min % | 99.4 |
| Farve | Beige to Brown |
| CAS Max % | 100.0 |
| Mængde | 5 g |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glass bottle |
| Fysisk form | Crystalline Mass or Crystals |
| Show More |