Få mere at vide
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine, 98%
Artikelnummer. 11341917
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341917 1 g 1g
11351917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11341917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07455.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 41927-01-9 | C8H12N2 | 136.198 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41927-01-9
Molekylær formel C8H12N2
Molekylvægt (g/mol) 136.198
MDL nummer MFCD00051709
InChI nøgle MHQULXYNBKWNDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethyl-o-phenylenediamine, 2-amino-3,4-dimethylphenylamine, 2-amino-3,4-dimethylphenyl amine, 3,4-dimethyl-benzene-1,2-diamine, 1,2-benzenediamine, 3,4-dimethyl, 3,4-diamino-o-xylene, o-xylene-3,4-diamine, 5,6-dimethyl phenylenediamine, 1,2-diamino-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-1,2-benzenediamine
PubChem CID 521077
IUPAC navn 3,4-dimethylbenzen-1,2-diamin
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1)N)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
Smeltepunkt 86°C to 90°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2716459
Formel vægt 136.2
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-dimethylbenzene-1,2-diamine