Få mere at vide
3,4-Dimethyl-5-pyrazolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethyl-5-pyrazolone |
| CAS | 6628-22-4 |
| Molekylær formel | C5 H8 N2 O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O/c1-3-4(2)6-7-5(3)8/h3H,1-2H3,(H,7,8) |
| SMIL | CC1C(=NNC1=O)C |
| IUPAC navn | 3,4-dimethyl-1,4-dihydropyrazol-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.13 |
| Formel vægt | 112.0637 |