Få mere at vide
3,4-Dimethyl-3-sulfolen, TRC
Artikelnummer. 30380109
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30380109 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30380109 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD479330500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethyl-3-sulfolene
CAS 18214-56-7
Molekylær formel C6H10O2S
Mængde 500 mg
Synonym 2,5-Dihydro-3,4-dimethylthiophene 1,1-dioxide, 3,4-Dimethyl-2,5-dihydrothiophene 1,1-dioxide, NSC 227911
InChI formel InChI=1S/C6H10O2S/c1-5-3-9(7,8)4-6(5)2/h3-4H2,1-2H3
SMIL CC1=C(C)CS(=O)(=O)C1
Molekylvægt (g/mol) 146.21
Formel vægt 146.0402