missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,4-Dimethyl-3-cyclopentene-1-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethyl-3-cyclopentene-1-carboxylic Acid |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O2/c1-5-3-7(8(9)10)4-6(5)2/h7H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10) |
| Formel vægt | 140.0837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?