missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,4-Dimethyl-2-nitro-3H-imidazo[4,5-f]quinoline, TRC

Artikelnummer. 30369957
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369957 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369957 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4750005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethyl-2-nitro-3H-imidazo[4,5-f]quinoline
CAS 132461-40-6
Molekylær formel C12 H10 N4 O2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10N4O2/c1-7-6-9-8(4-3-5-13-9)10-11(7)15(2)12(14-10)16(17)18/h3-6H,1-2H3
SMIL Cc1cc2ncccc2c3nc([N+](=O)[O-])n(C)c13
IUPAC navn 3,4-dimethyl-2-nitroimidazo[4,5-f]quinoline
Molekylvægt (g/mol) 242.23
Formel vægt 242.0804
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.