Få mere at vide
3,4-Dimethyl-2-hexanol, erythro + threo, 98%
Artikelnummer. 11439716
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439716 25 g 25g
11419716 1 g 1g
11429716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20243.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19550-05-1 | C8H18O | 130.231 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19550-05-1
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.231
MDL nummer MFCD00021887
InChI nøgle LBJWJHMCZHKLQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethyl-2-hexanol, 2-hexanol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-2-hexanol, erythro + threo, 3,4-dimethyl-2-hexanol mixture of isomers, 2-hexanol,4-dimethyl, acmc-1ah66, 3,4-dimethyl-2-hexanol mixture of isomers a, 3,4-dimethyl-2-hexanol, threo + erythro
PubChem CID 140547
IUPAC navn 3,4-dimethylhexan-2-ol
SMIL CCC(C)C(C)C(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethyl-2-hexanol
Navn note erythro + threo
Mængde 25 g
Formel vægt 130.23
Procent renhed 98%