missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,4-Dimethyl-2,6-dinitroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethyl-2,6-dinitroaniline |
| CAS | 40318-31-8 |
| Molekylær formel | C8H9N3O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3,4-Dimethyl-2,6-dinitrobenzenamine, 2,6-Nitro-3,4-xylidine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O4/c1-4-3-6(10(12)13)7(9)8(5(4)2)11(14)15/h3H,9H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1=C(C)C([N+]([O-])=O)=C(N)C([N+]([O-])=O)=C1 |
| IUPAC navn | 3,4-dimethyl-2,6-dinitroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.17 |
| Formel vægt | 211.06 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?