Få mere at vide
3,4-Dimethyl-2(5H)-furanon, TRC
Artikelnummer. 30381564
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30381564 250 mg
30376187 50 mg
30385608 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381564 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD477765250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1575-46-8
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.13
Synonym NSC 362902, 2,3-Dimethyl-2-butenoic Acid gamma-Lactone, 2,3-Dimethyl-4-hydroxy-2-butenoic Acid Lactone, 2,3-Dimethyl-4-hydroxy-2-butenoic Acid gamma-Lactone, 3,4-Dimethyl-2(5H)-furanone
IUPAC navn 3,4-dimethyl-2H-furan-5-one
SMIL CC1=C(C)C(=O)OC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethyl-2(5H)-furanone
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8O2/c1-4-3-8-6(7)5(4)2/h3H2,1-2H3
Formel vægt 112.0524