Få mere at vide
3,4-Dimethyl-1H-pyrazol, 97 %
Artikelnummer. 15447737
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447737 5 g 5g
15457737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H37099.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
CAS: 2820-37-3 | C5H8N2 | 96,133 g/mol
3,4-dimethyl-1H-pyrazol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-dimethyl-1H-pyrazol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2820-37-3
Molekylær formel C5H8N2
Molekylvægt (g/mol) 96.133
MDL nummer MFCD00462154
InChI nøgle VQTVFIMEENGCJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethyl-1h-pyrazole, 3 5 ,4-dimethylpyrazole, 3,4-dimethylpyrazole, 3,4-dimethyl pyrazole, 1h-pyrazole, 3,4-dimethyl, unii-7lf1k5quj0, 7lf1k5quj0, 1h-pyrazole,4,5-dimethyl, 1h-pyrazole, 4,5-dimethyl, pyrazole, 3,4-dimethyl
PubChem CID 137735
IUPAC navn 4,5-dimethyl-lH-pyrazol
SMIL CC1=C(NN=C1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 53 °C til 55 °C
Farve Fløde
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 96.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Fused Solid