missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentanedione, TRC

Artikelnummer. 30356910
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30356910 2.5 g 2.5g
30350887 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356910 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2663952.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13494-06-9
Molekylær formel C7H10O2
Molekylvægt (g/mol) 126.15
IUPAC navn 3,4-dimethylcyclopentane-1,2-dione
SMIL CC1CC(=O)C(=O)C1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentanedione
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H10O2/c1-4-3-6(8)7(9)5(4)2/h4-5H,3H2,1-2H3
Formel vægt 126.0681
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.