Få mere at vide
3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentanedione, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10083370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
2.5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10083370 2.5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10083370 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 265050025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dimethyl-1, 2-cyclopentanedione
Navn note 97%
CAS 13494-06-9
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 64°C to 69°C
Farve Yellow to Beige
Flammepunkt >100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H10O2
MDL nummer MFCD00143063
Mængde 2.5 g
Synonym 3,4-dimethyl-1,2-cyclopentanedione, 3,4-dimethyl-1,2-cyclopentadione, 1,2-cyclopentanedione, 3,4-dimethyl, fema no. 3268, 1,2-cyclopentanedione,3,4-dimethyl, caramel pentadione, 3,4-dimethyl 1,2-cyclopentandione, acmc-209bxe, 3,4-dimethyl-1,2-cyclopentadione, fg
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
InChI nøgle WGAVDEVFJDQIMZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1CC(=O)C(=O)C1C
IUPAC navn 3,4-dimethylcyclopentane-1,2-dione
Molekylvægt (g/mol) 126.15
PubChem CID 61633
Formel vægt 126.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder