Få mere at vide
3,4-Dimethyl-1-(1-chloroethyl)benzene (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethyl-1-(1-chloroethyl)benzene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13Cl/c1-7-4-5-10(9(3)11)6-8(7)2/h4-6,9H,1-3H3 |
| Formel vægt | 168.07 |