Få mere at vide
3,4-Dimethoxytoluen, TRC
Artikelnummer. 30370902
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30370902 100 g
1 options
Artikelnummer. 30370902 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD461395100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxytoluene
CAS 494-99-5
Molekylær formel C9H12O2
Mængde 100 g
Synonym 1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 4-Methyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Methylcatechol Dimethyl Ether, 4-Methylveratrol, 4-Methylveratrole, Homoveratrole, NSC 7378
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)9(6-7)11-3/h4-6H,1-3H3
SMIL COc1ccc(C)cc1OC
IUPAC navn 1,2-dimethoxy-4-methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.0837