Få mere at vide
3,4-Dimethoxytoluen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethoxytoluene |
| CAS | 494-99-5 |
| Molekylær formel | C9H12O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 4-Methyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Methylcatechol Dimethyl Ether, 4-Methylveratrol, 4-Methylveratrole, Homoveratrole, NSC 7378 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)9(6-7)11-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | COc1ccc(C)cc1OC |
| IUPAC navn | 1,2-dimethoxy-4-methylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vægt | 152.0837 |