Få mere at vide
3,4-dimethoxyphenylmagnesiumbromid, 0,5M i THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451446
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451446 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15451446 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54654.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 89980-69-8 | C8H9BrMgO2 | 241.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Luft, oxidationsmidler, varme er uforenelige. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxyphenylmagnesium bromide
CAS 89980-69-8
Molekylær formel C8H9BrMgO2
MDL nummer MFCD01311476
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Luft- og fugtfølsom; Kan danne en udfældning
Synonym 3,4-dimethoxyphenylmagnesium bromide, 3,4-dimethoxyphenyl magnesium bromide, 3,4-dimethoxyphenylmagnesium bromide solution, bhtpzwcaihfrsy-uhfffaoysa-m, 3,4-dimethoxyphenylmagnesium bromide, 0.5m in thf, 3,4-dimethoxyphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4-dimethoxyphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle BHTPZWCAIHFRSY-UHFFFAOYSA-M
SMIL COC1=CC=C([Mg]Br)C=C1OC
IUPAC navn magnesium;1,2-dimethoxybenzen-5-id;bromid
Molekylvægt (g/mol) 241.37
PubChem CID 11010104
Formel vægt 241.37
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5M in THF