Få mere at vide
3,4-Dimethoxyphenylboronsyre, 97%
Artikelnummer. 10212572 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10212572 1 g Glasflaske 1g
10374162 5 g Glasflaske 5g
10473155 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10212572 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369390010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 122775-35-3 | C8H11BO4 | 181,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122775-35-3
Molekylær formel C8H11BO4
Molekylvægt (g/mol) 181.98
MDL nummer MFCD01074574
InChI nøgle RCVDPBFUMYUKPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenyl boronic acid, 3,4-dimethoxybenzeneboronic acid, 3,4-dimethoxyphenyl boranediol, 3,4-dimethoxybenzene boronic acid, boronic acid, 3,4-dimethoxyphenyl, 3,4-dimethoxyphenylboronicacid, 3, 4-dimethoxyphenylboronic acid, pubchem1826, acmc-209amm, ksc174q5t
PubChem CID 2734702
IUPAC navn (3,4-dimethoxyphenyl)boronsyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1OC)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dimethoxyphenylboronic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 238.0°C to 240.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 25g/L
Formel vægt 181.98
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver eller granulat
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.