Få mere at vide
3,4-Dimethoxyphenylacetonitril, Mikromol™
Beskrivelse
3,4-Dimethoxyphenylacetonitril, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile |
| CAS | 93-17-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H11 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | COc1ccc(CC#N)cc1OC |
| Vis mere |