Få mere at vide
(3,4-Dimethoxyphenyl)methanol, Mikromol™
Beskrivelse
(3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol |
| CAS | 93-03-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H12 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Verapamil Hydrochloride Imp. E (EP), Verapamil Imp. E (EP), Verapamil USP Related Compound F, Verapamil USP RC F, (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol, Verapamil Related Compound F, Verapamil Hydrochloride Impurity E, Verapamil Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(CO)cc1OC |
| IUPAC navn | (3,4-dimethoxyphenyl)methanol |
| Vis mere |