Få mere at vide
3,4-dimethoxyphenyl isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10406292
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10406292 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10406292 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. S03458EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
CAS 33904-04-0
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Molekylær formel C9H9NO2S
MDL nummer MFCD00041075
Mængde 10 g
Synonym 3,4-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 3,4-dimethoxyphenylisothiocyanate, 4-isothiocyanato-1,2-dimethoxy-benzene, isothiocyanic acid 3,4-dimethoxyphenyl ester, 3,4-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1aeuy, 3,4 dimethoxyphenylisothiocyanate, lhpzzvzpozpddb-uhfffaoysa, #, 3,4-dimethoxy phenyl isothiocyanate
InChI nøgle LHPZZVZPOZPDDB-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)N=C=S)OC
IUPAC navn 4-isothiocyanato-1,2-dimethoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 195.236
PubChem CID 141856
Formel vægt 195.24
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.