Få mere at vide
(3,4-Dimethoxyphenyl) acetonitril (Homoveratronitril), TRC
Artikelnummer. 30393841
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30393841 25 g
1 options
Artikelnummer. 30393841 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH66953025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
CAS 93-17-4
Molekylær formel C10 H11 N O2
Mængde 25 g
Synonym 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy-, Acetonitrile, (3,4-dimethoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dimethoxybenzeneacetonitrile, (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide, 3,4-Methyleneoxyphenyl acetonitrile, Homoveratronitrile, NSC 6324, Veratryl cyanide
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
SMIL COc1ccc(CC#N)cc1OC
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 177.2
Formel vægt 177.079