missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3,4-Dimethoxyphenyl) acetonitril (Homoveratronitril), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile |
| CAS | 93-17-4 |
| Molekylær formel | C10 H11 N O2 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy-, Acetonitrile, (3,4-dimethoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dimethoxybenzeneacetonitrile, (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide, 3,4-Methyleneoxyphenyl acetonitrile, Homoveratronitrile, NSC 6324, Veratryl cyanide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(CC#N)cc1OC |
| IUPAC navn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vægt | 177.079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?