Få mere at vide
(3,4-Dimethoxyphenyl) eddikesyre (homoveratrisyre), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3,4-Dimethoxyphenyl)acetic Acid(Homoveratric Acid) |
| CAS | 93-40-3 |
| Molekylær formel | C10H12O4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetate, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic Acid, 3,4-Dimethoxybenzeneacetic Acid, NSC 2753, NSC 27897 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-13-8-4-3-7(6-10(11)12)5-9(8)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | COc1ccc(CC(=O)O)cc1OC |
| IUPAC navn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vægt | 196.0736 |