Få mere at vide
(3,4-Dimethoxyphenyl) eddikesyre (homoveratrisyre), TRC
Artikelnummer. 30402718
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30402718 100 g
1 options
Artikelnummer. 30402718 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH669520100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3,4-Dimethoxyphenyl)acetic Acid(Homoveratric Acid)
CAS 93-40-3
Molekylær formel C10H12O4
Mængde 100 g
Synonym 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetate, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic Acid, 3,4-Dimethoxybenzeneacetic Acid, NSC 2753, NSC 27897
InChI formel InChI=1S/C10H12O4/c1-13-8-4-3-7(6-10(11)12)5-9(8)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)
SMIL COc1ccc(CC(=O)O)cc1OC
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 196.2
Formel vægt 196.0736