Få mere at vide
(3,4-Dimethoxyphenyl)(2-(2-hydrazonopentan-3-yl)-4,5-dimethoxyphenyl)methanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3,4-Dimethoxyphenyl)(2-(2-hydrazonopentan-3-yl)-4,5-dimethoxyphenyl)methanone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N2O5/c1-7-15(13(2)24-23)16-11-20(28-5)21(29-6)12-17(16)22(25)14-8-9-18(26-3)19(10-14)27-4/h8-12,15H,7,23H2,1-6H3/b24-13- |
| Formel vægt | 400.1998 |