Få mere at vide
3,4-Dimethoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30376416
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30376416 10 g
1 options
Artikelnummer. 30376416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46070010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxyphenol
CAS 2033-89-8
Molekylær formel C8 H10 O3
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O3/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
SMIL COc1ccc(O)cc1OC
IUPAC navn 3,4-dimethoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 154.16
Formel vægt 154.063