Få mere at vide
3,4-Dimethoxyphenol, 98%
Artikelnummer. 11443764
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443764 100 g 100g
11423764 5 g 5g
11433764 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443764 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11344.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 2033-89-8 | C8H10O3 | 154,165 g/mol
3,4-Dimethoxyphenol anvendes til fremstilling af 5,6-dimethoxybenzofuranonderivater og multi-target anti Alzheimer-forbindelser. Det bruges også til fremstilling af 3,4-dimethoxyphenyl-beta-D-glucopyranosid og 4-(but-2-enyloxy)-1,2-dimethoxybenzen. Yderligere tjener det som en forløber for 4H-chromenes syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-Dimethoxyphenol anvendes til fremstilling af 5,6-dimethoxybenzofuranonderivater og multi-target anti Alzheimer-forbindelser. Det bruges også til fremstilling af 3,4-dimethoxyphenyl-beta-D-glucopyranosid og 4-(but-2-enyloxy)-1,2-dimethoxybenzen. Yderligere tjener det som en forløber for 4H-chromenes syntese.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med baser, syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2033-89-8
Molekylær formel C8H10O3
Molekylvægt (g/mol) 154.165
MDL nummer MFCD00008390
InChI nøgle SMFFZOQLHYIRDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3,4-dimethoxy, 4-hydroxyveratrole, 3,4-bis methyloxy phenol, unii-38b43wcu83, 3,4-dimethoxy phenol, 3,4-dimethoxyphel, 3,4,dimethoxyphenol, phenol,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy-pheno, pubchem4113
PubChem CID 16251
IUPAC navn 3,4-dimethoxyphenol
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxyphenol
Smeltepunkt 79 °C til 82 °C
Kogepunkt 167 °C (14 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 1366650
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 154.16
Procent renhed 98%